Learn More
Labconco™ Carro para instrumental de vidrio
Transporte fácilmente instrumental de vidrio, plástico e instrumentos pequeños con el carro para instrumental de vidrio Labconco.
995.00€
Productos 2
Código de producto Marca N.º de cajones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de cajones Precio Cantidad y disponibilidad  
16408090
Ver documentos
Labconco™
8045000
4
995.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15156456
Ver documentos
Labconco™
8032500
2
995.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Transporte fácilmente instrumental de vidrio, plástico e instrumentos pequeños con el carro para instrumental de vidrio Labconco.
  • Capacidad de carga:400 lb (181kg)
  • Marco de acero tubular soldado de calibre 18 con revestimiento de polvo y blanco glaciar resistente con asas de agarre de caucho extruido y ergonómico y etiqueta de identificación
  • Disponible con dos cestas de alambre con revestimiento de vinilo extraíbles de 46 x 81 x 10 cm o cuatro cestas de alambre con revestimiento de vinilo extraíbles de 46 x 41 x 10 cm
  • La bandeja de recogida de plástico extraíble recoge los derrames
  • Ruedas de 10 cm de diámetro, dos de ellas con bloqueo de puntera
  • Garantía de por vida
Información de órdenes
Se envía totalmente montado.Peso:23 kg
Garantía
Garantía de por vida.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Labconco™ Carro para instrumental de vidrio