Learn More
Labconco™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Sujete los tubos en posición vertical y facilite la conducción de calor o frío desde el área Temp-Zone en determinados modelos de armarios de bioseguridad Purifier Cell Logic para ayudar a mantener la temperatura de las muestras
Marca:  Labconco™ 4026405
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15546029
  • 161.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Sujete los tubos en posición vertical y facilite la conducción de calor o frío desde el área Temp-Zone en determinados modelos de armarios de bioseguridad Purifier Cell Logic para ayudar a mantener la temperatura de las muestras
  • Material: Aluminio anodizado
  • Color: Azul
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla de tubos
Azul
Aluminio
5 x 2 x 2,5 in (12,7 x 5,1 x 6,4cm)
5 in
2 in
2,5 in
No esterilizable en autoclave
Tubos (5 ml)
12
12,7 cm
5,1 cm
6,4 cm