Learn More
Labconco™ Cajas de guantes de atmósfera controlada de acero inoxidable Protector™
Proporciona un entorno hermético para trabajar con materiales sensibles a la contaminación.
Marca: Labconco™ 5060131
Requires : Base de apoyo, gas inerte para el llenado, bomba de vacío para la evacuación
Descripción
El revestimiento de acero inoxidable de tipo 304 proporciona una superficie lisa y duradera que resiste la corrosión química y simplifica la limpieza
El exterior de acero con revestimiento de epoxi en polvo seco ofrece una resistencia superior a la corrosión
Puertas de cámara de transferencia interiores y exteriores, acrílicas transparentes
Dos puertos de guantes con doble ranura de aluminio revestido de epoxi y con diámetro interior de 20,3 cm (8 pulg) con juntas de neopreno
Cuatro válvulas de entrada/salida, dos en la cámara principal y dos en la cámara de transferencia, para evacuar y llenar las cámaras
Dos accesorios de compresión de entrada y salida montados en la parte trasera con diámetro exterior de 1,9 cm (0,75 pulg) para realizar fácilmente las conexiones al purificador de gas de regeneración AtmosPure™
Mantiene niveles de oxígeno de tan solo 0,2 ppm y bajos niveles de humedad de 1 ppm
Supera las condiciones de contención de la atmósfera de clase I para una baja permeación de oxígeno según ISO 10648-2 (<0,16 ppm/min)
Manómetros analógicos en la cámara principal y la de transferencia para controlar los niveles de presión dentro de la caja
Borboteador de descarga de presión de acero inoxidable instalado en fábrica y montado en la parte trasera a 15,24 cm (±6 pulg) del manómetro de agua
- Iluminación fluorescente de 80 velas para un interior luminoso.
- El paso interior montado en pared en el lado izquierdo con enchufe permite la instalación in situ de una toma eléctrica o un puerto de paso opcionales.
- Toma eléctrica interior montada en la pared en el lado derecho con una carga máxima de circuito de 10 A.
- El par de guantes de neopreno, de 76 cm (30 pulg) de largo, es impermeable al vapor de agua, gases y sustancias químicas tóxicas.
- Ventana de observación grande de 1,9 cm (0,75 pulg) de cristal de seguridad laminado.
- Puertas de cámara de transferencia interiores y exteriores pivotantes de acero inoxidable, equilibradas y equipadas con pestillos rápidos.
Certifications
Marca CE de conformidad (modelos internacionales), listado ETL (modelos de Norteamérica)
Servicio Técnico
Garantía de un año para piezas y mano de obra.
Especificaciones
Caja de guantes | |
Acero inoxidable | |
CE | |
87,4 cm | |
Materiales sensibles a la atmósfera controlada | |
45,7 in | |
50/60 Hz | |
2 | |
1 año | |
295 kg | |
35 in | |
88,9 cm |
2 x 25 W fluorescente | |
10 A | |
34,4 in | |
LCD | |
Purificador de gas de regeneración AtmosPure™ | |
116,1 cm | |
Enchufe del Reino Unido | |
208/230 V | |
650 lb | |
63,5 in | |
161,3 cm |