Learn More
Labconco™ Campana extractora de alto rendimiento Protector™ XStream™:6ftAncho, 230 V
Ofrece una contención insuperable de vapores y gases químicos a la vez que conserva energía cuando se opera a velocidades tan bajas como 60 fpm
Marca: Labconco™ 110610021
Requires :
- Ventilador remoto
- Conductos
- Superficie de trabajo
- Armario base o soporte
Descripción
El diseño anula los efectos de la turbulencia del aire, la formación de vórtices y el “rodillo” de aire interior.
- La mayor línea de visión sin obstrucciones disponible (95,25 cm [37,5 pulg.] desde la superficie de trabajo hasta el panel del cabezal) proporciona la máxima visibilidad y comodidad para el usuario
- Lámina de aire Eco-Foil ergonómica que reduce el consumo de energía del 7 al 10 %
- Las ranuras del mango de la guillotina Clean-Sweep introducen aire en la cámara de la campana y dirigen las concentraciones de los vapores lejos de la zona de respiración
- El deflector Opti-Zone reduce las variaciones típicas de velocidad frontal que se encuentran con otros deflectores
- Exterior de acero con revestimiento de polvo seco
- El suministro de aire de dilución superior baña el interior de la guillotina con aire de la sala para eliminar los vapores químicos a lo largo del plano de la guillotina cerca de la zona de respiración
- Deflector doble de flujo descendente trasero preajustado
- Iluminación fluorescente T8 precableada
- Tope de guillotina situado en la posición de apertura de la guillotina de 45,72 cm (18 pulg.)
- Incluye orificios preperforados para conductos de ventilación y fontanería
- Iluminación LED
- Tope de guillotina situado en la posición de apertura de la guillotina de 45,72 cm (18 pulg.)
- Conexiones de salida con D.I. de 32,52 cm (12,81 pulg)
- El SpillStopper™ correspondiente (se vende por separado) está moldeado a partir de una formulación especial de resina de epoxi resistente a la corrosión y está diseñado y contorneado para ajustarse al revestimiento interior de la campana
- El borde delantero tiene un radio grande para dirigir aerodinámicamente el flujo de aire hacia la campana de aspiración
- Incluye orificios preperforados para conductos de ventilación y fontanería
Certifications
Listado CE
Especificaciones
Polvo | |
Acero con pintura en polvo | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
37,7 in | |
720 cfm | |
18 in | |
Accesorios de servicio: 2 | |
600 lb | |
72 in |
LED | |
5 A | |
Blanco glaciar | |
95,8 cm | |
59 in | |
149,9 cm | |
208/230 V | |
272 kg | |
182,9 cm |