Learn More
Labconco™ Estaciones de ventilación Protector XVS™:Conducto de PVC
Código de producto. 15489434 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estación de ventilación Protector™ XVS
Tamaño de la unidad:
3 metros
Código de producto. 15489434
Marca: Labconco™ 4708600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Accesorios para estaciones de ventilación Labconco Protector XVS
Para su uso con estaciones de ventilación Labconco Protector XVS
Conductos
  • El conducto de PVC de tipo I con un diám. estándar de 15,2 cm se puede cortar sin herramientas especiales y se puede asegurar con cemento disolvente (acoplamiento para conductos hembra es necesario para unir dos secciones).Consulte elde cat. 16-304-12)
  • El codo de 90° (n.° de cat.16-304-11) tiene conexiones de extremo abombados para conectar el conducto de PVC directamente
  • La conexión flexible de conductos reduce la vibración entre el ventilador y los conductos de PVC; se suministra con dos pinzas de instalación
  • El adaptador de transición del ventilador de acero con revestimiento en polvo permite conectar el conducto de PVC redondo al lado de escape del ventilador
  • El tapón de PVC de presión cero (n.° de cat.16-304-14) se conecta directamente al conducto para la descarga vertical del aire efluente y su dispersión fuera del edificio
  • El tapón impide el paso de la lluvia y la nieve, pero añade poca presión estática al sistema de escape
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estación de ventilación Protector™ XVS
Peso (imperial) 25 lb
Peso (métrico) 11,3 Kg
Tipo de producto Conducto de PVC
Material PVC