Learn More
Labconco™ Piezas de repuesto Kjeldahl
Piezas de repuesto para los aparatos de destilación y digestión Labconco Kjeldahl.
Marca:  Labconco™ 2128800
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12753997
  • 243.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tubos tienen cuellos largos, fondos perforados redondos y paredes gruesas para ayudar a eliminar las fluctuaciones de presión en la fase de destilación.Vidrio de borosilicato de una sola pieza.Todos los tubos deben estar etiquetados con 21288-01.Seis por paquete.Para su uso con unidades Kjeldahl de combinación con campana Labconco, unidades de digestión Kjeldahl, unidades de destilación Kjeldahl, unidades Kjeldahl de combinación abierta y RapidStill II.
Especificaciones
Especificaciones
Tubo dispensador
1,4 kg
Unidad RapidStill II
Vidrio de borosilicato
3 lb