Learn More
Labconco™ Inserto de trampa de ácido de sosa Labconco para trampa anterior a 2017
Las trampas están conectadas entre el evaporador y la bomba de vacío para proporcionar protección adicional a la bomba.
Marca: Labconco™ 7772100
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
Descripción
Las trampas están conectadas entre el evaporador y la bomba de vacío para proporcionar protección adicional a la bomba.
Especificaciones
Inserto de trampa de ácido de sosa |