Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo SpillStopper™ para 1,22 m (4 pies).Campanas Protector™Premier™
La superficie de trabajo Labconco SpillStopper™ está diseñada y contorneada para que se ajuste al revestimiento interior para contener derrames.
Marca: Labconco™ 9500410
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resinas de epoxi resistentes a la corrosión moldeadas
- Borde delantero con radio grande para dirigir aerodinámicamente el flujo de aire hacia la campana
- Se proporcionan orificios preperforados para conductos de ventilación y tuberías
- Algunas superficies con muescas para montar un accesorio de servicio en la superficie o un fregadero de recogida de 15,24 x 7,62 cm
- Las superficies de trabajo planas también pueden acoplarse con un soporte de altura ajustable para proporcionar espacio de trabajo auxiliar
Información de órdenes
El accesorio de servicio y el fregadero de recogida se venden por separado
Especificaciones
Parte trasera izquierda | |
Resina epoxi |