Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo SpillStopper™ para 1,22 m (4 pies).Campanas Protector™Premier™
La superficie de trabajo Labconco SpillStopper™ está diseñada y contorneada para que se ajuste al revestimiento interior para contener derrames.
Marca:  Labconco™ 9500400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16338705
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Resinas de epoxi resistentes a la corrosión moldeadas
  • Borde delantero con radio grande para dirigir aerodinámicamente el flujo de aire hacia la campana
  • Se proporcionan orificios preperforados para conductos de ventilación y tuberías
  • Algunas superficies con muescas para montar un accesorio de servicio en la superficie o un fregadero de recogida de 15,24 x 7,62 cm
  • Las superficies de trabajo planas también pueden acoplarse con un soporte de altura ajustable para proporcionar espacio de trabajo auxiliar
Información de órdenes
El accesorio de servicio y el fregadero de recogida se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
Sin aberturas
Resina epoxi