Learn More
Labconco™ Stainless-Steel Work Surface for XPert™ Filtered Balance Stations and System
Choose an easy-to-maintain worksurface. The Labconco Stainless-Steel Work Surface is ideal for use with the XPert™ Filtered Balance Station and System.
Marca:  Labconco™ 3970603
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16639183
  • 1430.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficies de trabajo de acero inoxidable (tipo 304)
  • Sin recortes de colector
  • Cubeta de derrame frontal de 2,54 cm (1 pulgada) de profundidad
Especificaciones
Especificaciones
Superficie de trabajo
Carcasa de 91,44 cm (3 pies) de ancho
0,8 in
Cubeta de derrame frontal
45,3 kg
73,6 cm
Carcasa de 91,44 cm (3 pies) de ancho
29 in
2 cm
Sin recorte
36 in
100 lb
91,4 cm
Acero inoxidable (304)