Learn More
Labconco™ Cabinas para balanzas XPert™; alto, 91,4 cm (3 pies)Ancha
Código de producto. 15603597 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de monitor:
Monitor de flujo de aire Guardian™ Jr.
Sin monitor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tensión:
230 V
Código de producto. Tipo de monitor unitSize Tensión
15603597 Sin monitor cada uno -
16382308 Monitor de flujo de aire Guardian™ Jr. cada uno 230 V
2 options
Código de producto. 15603597
Marca: Labconco™ 3930330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Los sistemas de escape portátiles FilterMate o el ventilador remoto, la superficie de trabajo, la base de apoyo y los conductos se venden por separado.Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Las carcasas protegen al usuario al mantener contenidos polvos, partículas y humos
Con su perfil bajo, estas carcasas expulsan aire de la habitación menos templado que las campanas extractoras tradicionales, lo cual supone un ahorro de energía.No tienen interruptores, cableado o accesorios de servicio que puedan suponer costes significativos.Las unidades requieren ventilación, ya sea con el sistema de escape portátil FilterMate™ o desde el exterior a través del sistemas de escape de la casa o con un ventilador remoto.Disponible con y sin monitores de flujo de aire integrados.
  • Lámina de aire ergonómica con aberturas aerodinámicas de flujo de aire Clean-Sweep™
  • Suministro de aire de dilución superior y lámina de guillotina; deflector trasero pivotante perforado por zonas y láminas de entrada lateral
  • Marco de aluminio recubierto de polvo seco de color blanco glaciar y gris, y cámara trasera y deflector de acero; sin unión de plástico a plástico poco fiable
  • Marco frontal, laterales y parte superior de cristal de seguridad templado de 6,4 mm (0,25 pulg.) de grosor
  • La hoja ergonómica con ángulos de 20° y bisagras pivota hacia arriba; se bloquea a una altura de carga de 70,36 cm (27,7 pulg.)
  • 2 aberturas de escape rectangulares de 25,4 cm (10 pulg.) con cubiertas en la parte superior e inferior
  • Las unidades requieren ventilación, ya sea con el sistema de escape portátil FilterMate™ o desde el exterior a través del sistemas de escape de la casa o con un ventilador remoto
  • Disponible con y sin monitores de flujo de aire integrados
Monitor de flujo de aire Guardian Jr.
  • Monitoriza continuamente el flujo de aire
  • El LED verde se ilumina cuando el flujo de aire está dentro del intervalo del punto de ajuste
  • El LED rojo se ilumina y suena una alarma sonora cuando el flujo de aire está fuera del intervalo del punto de ajuste
  • Carcasa de acero con revestimiento de polvo
Monitor de flujo de aire digital Guardian 1000
  • Monitoriza continuamente el flujo de aire
  • Proporciona lectura digital de la velocidad facial real
  • La alarma sonora/visual alerta al operador cuando el flujo de aire está fuera del rango del punto de ajuste
  • Puerto de comunicaciones RS-232 para conexión a ordenador; se puede configurar para conexiones de entrada externas, como retroceso nocturno o alarma externa y hasta tres relés de salida
  • Carcasa de acero recubierto de polvo para montaje
Información de órdenes
Los accesorios opcionales para la instalación en el sitio incluyen luces fluorescentes, estantes para uso general, soporte para frascos y soporte para papel, adaptadores de transición. Paquete de validación disponible que contiene estabilidad de equilibrio, contención de polvo e informes de prueba ASHRAE 110-1995 modificados; protocolo de cualificación de instalación/cualificación de funcionamiento (IQ/OQ); y registro de mantenimiento. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Compliance
SEFA 1-2002; ASHRAE™ 110-1995 modificado; ANSI™ Z9.5-1993.Contención de partículas verificada independientemente por SafeBridge Consultants, Inc.
Especificaciones
Tipo de producto Balance Enclosure
Recubrimiento Epoxi
Material Aluminio revestido de epoxi
Certificaciones/conformidad ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1
Fondo (imperial) 29 in
Fondo interior (imperial) 23,4 in
Fondo (métrico) 73,6 cm
Fondo interior (métrico) 59,4 cm
Dimensiones (Pr x An x Al) 23,4 x 34,8 x 31,5 in (59,4 x 88,4 x 80 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29 x 3 x 32 in (73,7 x 91,4 x 81,3 cm)
Altura (imperial) 32 in
Altura (imperial) interior 31,5 in
Altura de la abertura de la guillotina (imperial) 10 in
Altura (métrico) 81,3 cm
Altura (métrico) interior 80 cm
Altura de la abertura de la guillotina (métrico) 24,4 cm
Longitud (imperial) 29 in
Longitud (métrico) 73,7 cm
Tipo de monitor Sin monitor
Puertos 2
Accesorios necesarios Sistemas de escape portátiles FilterMate o el ventilador remoto, superficie de trabajo, base de apoyo y conductos.
Peso (imperial) 160 lb
Peso (métrico) 73 kg
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (imperial) interior 34,8 in
Anchura (métrico) 91,4 cm
Anchura (métrico) interior 88,4 cm