Learn More
Labconco™ Estación de balanza con filtro ™:Anchura nominal, 1,2 m (4 pies)
Protege al usuario durante las operaciones de pesaje con polvo
9560.00€
Especificaciones
Recubrimiento | Epoxi |
---|---|
Tipo de filtro | HEPA |
Tipo de iluminación | Fluorescente |
Fondo (imperial) | 29 in |
Altura (imperial) | 38,3 in |
Código de producto | Marca | Tensión | Tipo de monitor | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Tipo de monitor | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15588125
|
Labconco™
3940422 |
230 V | Monitor de flujo de aire digital Guardian 1000 | Sin tapón, internacional |
9560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Interior profundo de 59,4 cm (23,4 pulg.) para adaptarse a balanzas analíticas grandes y micro
- Tiene una lámina de aire ergonómica con aberturas aerodinámicas de flujo de aire Clean-Sweep™
- Cuenta con una lámina de guillotina de contención superior y un suministro de aire de dilución superior
- Con láminas de aire de entrada lateral y sistema de eliminación de filtros de entrada/salida de bolsa
- Filtro HEPA de escape de 99,99 % de eficacia con manómetro
- Tiene lámpara de fluorescencia como fuente de luz y pantalla superior del difusor
- Espeso de 0,64 cm (0,25 pulg.) de vidrio de seguridad templado delantero y lateral
- Disponible en configuración eléctrica interna e internacional
Fabricación en acero y aluminio recubiertos de polvo
Dos puertos de uso general
Marco ergonómico con ángulos de 10° y bisagras pivotantes con sello de limpieza
Tiene un collar de escape con un diámetro interior de 1,85 m (6,06 pies) y contención de partículas verificada de forma independiente
Se requieren conductos al sistema de escape del ventilador exterior o de la casa
Compliance
SEFA 1-2005, ASHRAE 110-1995 modificado, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 N.º 1010.1
Especificaciones
Epoxi | |
Fluorescente | |
38,3 in | |
Ventilador remoto | |
121,9 cm |
HEPA | |
29 in | |
97,2 cm | |
48 in |