Learn More
Brady™ Símbolo de GHS (toxicidad aguda)
Código de producto. 15328761
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo/negro sobre blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
15328761 Rojo/negro sobre blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 15328761
Marca: Brady™ 814040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas con el símbolo de GHS (toxicidad aguda)
  • Etiquetas individuales, troqueladas (precortadas) en un rollo
  • Etiquetas de alta calidad que pueden soportar los entornos más difíciles
  • Los materiales ultrarresistentes hacen que solo tenga que etiquetar los productos una vez en su vida
  • Resistentes al tiempo, a la abrasión y a los productos químicos
  • Resisten temperaturas de – 40 °C a + 120 °C
  • Dimensiones de la etiqueta :50 mm × 50 mm
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Rojo/negro sobre blanco
Acabado Satinado
Material Poliéster laminado
Cantidad 250/Paq.
Forma Diamante
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (métrico) 0,099 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Altura (métrico) 50,00 mm