Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: paño de nailon
Las etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
Marca: Brady™ 143354
Detalles adicionales : Peso : 0.13320kg
Descripción
Cartucho para marcador de etiquetas:De tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Negro | |
Paño de nailon | |
9,53 mm | |
2,54 cm | |
0,165 mm | |
9,53 × 25,4 × 9,53 mm (An. × Al. × Pr.) | |
No estéril | |
Blanco mate | |
Rectángulo con esquinas redondeadas | |
De -40° a +194 °F | |
UL, CSA, DIN VDE 0472 Parte 815, ASTM D | |
1 unidad |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
0.37 in. | |
1 in. | |
0,0065 in. | |
9,53 mm | |
Permanente | |
Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 | |
Tapón de vial de 9,52 mm de diámetro | |
9,04 N/m (80 lb/pulg) | |
De -40 °C a +90 °C | |
Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables |