Learn More
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette
Código de producto. 11672269
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 a 101 μL
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
Exactitud:
1,6 %
2,4 %
Puntas compatibles:
Transparente, 0,2-10 μL
Transparente, 1,0-250 μL
Transparente, 5,0-300 μL
Incrementos:
0,01 μL
0,1 μl
0,2 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud Puntas compatibles Incrementos unitSize
11672269 De 10 to 100 μl 1,6 % Transparente, 1,0-250 μL 0,1 μl cada uno
11662269 De 0,5 a 101 μL 2,4 % Transparente, 0,2-10 μL 0,01 μL cada uno
11682269 De 30 a 300 μl 1,6 % Transparente, 5,0-300 μL 0,2 μl cada uno
3 options
Código de producto. 11672269
Marca: Hirschmann™ 9475702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipeta manual de forma ergonómica, funcionamiento sin esfuerzo y expulsor de puntas.
  • Variable volume setting
  • Multi channel
  • With tip ejector and recalibration possibility
  • Autoclavable
Especificaciones
Exactitud 1,6 %
Certificaciones/conformidad ISO 8655
Puntas compatibles Transparente, 1,0-250 μL
Descripción Tip ejector
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 12
Línea de productos Labopette
Tipo Multichannel Pipette with Variable Volume Setting
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Incluye Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje
Incrementos 0,1 μl
Precisión 0.6%
Cantidad 1 Each