Learn More
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette
Código de producto. 11682269
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 a 101 μL
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
Exactitud:
1,6 %
2,4 %
Puntas compatibles:
Transparente, 0,2-10 μL
Transparente, 1,0-250 μL
Transparente, 5,0-300 μL
Incrementos:
0,01 μL
0,1 μl
0,2 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud Puntas compatibles Incrementos unitSize
11682269 De 30 a 300 μl 1,6 % Transparente, 5,0-300 μL 0,2 μl cada uno
11662269 De 0,5 a 101 μL 2,4 % Transparente, 0,2-10 μL 0,01 μL cada uno
11672269 De 10 to 100 μl 1,6 % Transparente, 1,0-250 μL 0,1 μl cada uno
3 options
Código de producto. 11682269
Marca: Hirschmann™ 9475704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipeta manual de forma ergonómica, funcionamiento sin esfuerzo y expulsor de puntas.
  • Variable volume setting
  • Multi channel
  • With tip ejector and recalibration possibility
  • Autoclavable
Especificaciones
Exactitud 1,6 %
Certificaciones/conformidad ISO 8655
Puntas compatibles Transparente, 5,0-300 μL
Descripción Tip ejector
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 12
Línea de productos Labopette
Tipo Multichannel Pipette with Variable Volume Setting
Volumen (métrico) De 30 a 300 μl
Incluye Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje
Incrementos 0,2 μl
Precisión 0.6%
Cantidad 1 Each