Learn More
Hirschmann™ labopette™ 8-Channel Pipette
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
Exactitud:
1,6 %
2,4 %
Puntas compatibles:
Transparente, 0,2-10 μL
Transparente, 1,0-250 μL
Transparente, 5,0-300 μL
Incrementos:
0,01 μL
0,1 μl
0,2 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Variable volume setting
- Multi channel
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 2,4 % |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Puntas compatibles | Transparente, 0,2-10 μL |
| Descripción | Tip ejector |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Labopette |
| Tipo | Multichannel Pipette with Variable Volume Setting |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 10 μl |
| Incluye | Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje |
| Mostrar más |