Descripción
- El bioplástico de PE verde tiene todas las propiedades adecuadas de los convencionales polietileno, pero se fabrica a partir de materias primas renovables y lata ser completamente reciclado
- La cuchara se coloca horizontalmente como resultado del diseño de la empuñadura especial y el borde delantero ligeramente angulado y, por lo tanto, puede colocarse sin que el material de muestra se enrede.
- Producto y envase de materias primas renovables
- Bio-PE, blanco
- Envasadas individualmente
- Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Material | Polietileno |
| Longitud (métrico) | 160 mm |