Learn More
Buerkle™ Cuchara de Poliestireno LaboPlast™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Incluye:
Cubierta
Sin Funda
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Cuchara, desechable con o sin funda
- Poliestireno, blanco
- Envasado individual
- Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sin Funda |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara Desechable |
| Incluye | Sin Funda |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 141 mm |