Descripción
Cuello, puños abiertos y ventilación trasera compatible con salas limpias ISO Clase 4 ; un bolsillo en la pechera y 2 en la cintura, cierre delantero con corchetes, blanco 2 XL BioClean-D.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Controlled Environments Lab Coat |
Tamaño | 2XL |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | No estéril |
Certificaciones/conformidad | Cumple lo dispuesto para la categoría 3 - Equipo de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva PPE 89/686/CEE |
Tipo de empaquetado | Una prenda por bolsa de PE internamente sellada; una bolsa interior por bolsa de PE externamente sellada; 30 bolsas exteriores por caja forrada (30 unidades) |
Longitud (métrico) | 110 cm |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Título del producto
Nitritex™ Bata de laboratorio de un solo uso >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido