Learn More
BRAND™ Pinzas de laboratorio
Código de producto. 15251209 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
115 mm
Estilo de punta:
Puntiagudo
Cantidad (n.º por caja):
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15251209
Marca: BRAND™ 112805
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con PMP o POM para mayor durabilidad y resistencia.
  • Pinzas de PMP con extremos puntiagudos, esterilizables en autoclave a 121 °C, envase de 10
  • Pinzas de POMP con extremos redondos, reforzadas con fibra de vidrio, envase de 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de punta Puntiagudo
Material PMP
Longitud (métrico) 115 mm
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) 10