Learn More
BRAND™ Pinzas de laboratorio
Fabricadas con PMP o POM para mayor durabilidad y resistencia.
Marca: BRAND™ 113020
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
- Pinzas de PMP con extremos puntiagudos, esterilizables en autoclave a 121 °C, envase de 10
- Pinzas de POMP con extremos redondos, reforzadas con fibra de vidrio, envase de 5
Especificaciones
Redondeado | |
250 mm | |
5 |
POM | |
Pinzas |