Learn More
Smeg™ Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Click to view available options
Incluye:
20 programas predeterminados + 10 libres
20 programas predeterminados + 10 libres, secado termodinámico activo
7 programas predeterminados
Requisitos eléctricos:
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx.
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. (monofásica conmutable de 230 V)
Ajuste de la temperatura:
Lavado hasta 85 °C.
Lavado hasta 95 °C.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Control electrónico por microprocesador
- Secado termodinámico activo
- Dispensador de detergente alcalino en polvo
- Bomba peristáltica para neutralizador de ácido líquido
- Cámara de lavado y puerta interior en acero inoxidable AISI 304
- Paneles externos fabricados en acero inoxidable AISI 304
- 2 niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
- Descalcificador de agua incorporado con sensor de sal
- Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
- Sistema de cierre electrónico de puertas para la seguridad del usuario
- Sin carros
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Lavador de instrumental de vidrio |
| Incluye | 7 programas predeterminados |
| Ajuste de la temperatura | Lavado hasta 85 °C. |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 490 x 525 x 570mm |
| Requisitos eléctricos | 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction