Learn More
Agua de uso en laboratorios, Waternation
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Descripción
- Trazabilidad por lotes
- Selección de frascos de vidrio o plástico con tapas antimanipulación
- Niveles de pureza garantizados
- No tratado con DEPC
- Excelentes precios
- Certificado de conformidad y análisis
- Solicite muestras gratuitas para probarla
Especificaciones
pH | 7 |
Conductividad | <0.1 μS/cm |
Grado | Laboratory |
Envase | Frascos de PET |
Certificado de análisis | Yes |
Cantidad | 10 x 100 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía, HPLC, análisis de trazas, fotografía de espectros, electroforesis |