Learn More
Fisherbrand™ Elevadores de laboratorio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
De 40 a 145 mm (placa superior)
De 50 a 270 mm (placa superior)
De 60 a 450 mm (placa superior)
Longitud de la base (métrico):
110 mm
170 mm
280 mm
Anchura de la base (métrico):
100 mm
160 mm
260 mm
Capacidad (métrico):
15 kg
25 kg
35 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Altura (métrico) | De 40 a 145 mm (placa superior) |
| Longitud de la base (métrico) | 110 mm |
| Anchura de la base (métrico) | 100 mm |
| Capacidad (métrico) | 15 kg |
| Incluye | Tornillo de elevación de acero inoxidable |
| Tipo de producto | Elevador de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Varilla de soporte de 12 mm de diám. |
| Cantidad | 1 unidad |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction