Learn More
Fisherbrand™ Elevadores de laboratorio
Código de producto. p-8278005 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
De 40 a 145 mm (placa superior)
De 50 a 270 mm (placa superior)
De 60 a 450 mm (placa superior)
Longitud de la base (métrico):
110 mm
170 mm
280 mm
Anchura de la base (métrico):
100 mm
160 mm
260 mm
Capacidad (métrico):
15 kg
25 kg
35 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11517023
Solo quedan null
Add to basket
Edge
Add to basket
Ofrece un ajuste preciso de la altura girando una perilla. Los gatos para laboratorio Fisherbrand™ se fabrican con una aleación de aluminio y un tornillo de elevación de acero inoxidable.
  • Un pomo de plástico acciona el mecanismo de elevación con acción de tijera
  • Cualquiera de las placas se puede utilizar como base
  • Disponible en una gama de dimensiones de placa
Specifications
Material Aluminio
Altura (métrico) De 60 a 450 mm (placa superior)
Longitud de la base (métrico) 280 mm
Anchura de la base (métrico) 260 mm
Capacidad (métrico) 35 kg
Incluye Tornillo de elevación de acero inoxidable
Tipo de producto Elevador de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Varilla de soporte de 12 mm de diám.
Cantidad 1 unidad
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.