Learn More
Epredia™ Marcador de laboratorio, marcador Secureline II
Código de producto. p-6021136 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Marcador Secureline II
Rotulador marcador para laboratorio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
Código de producto. 15582321
Marca: Epredia™ 2000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Marque los casetes y portaobjetos de microscopio con el rotulador marcador para laboratorio Epredia™ duradero y de gran calidad. Su tinta es resistente a los disolventes.
Marque los casetes y portaobjetos de microscopio con el rotulador marcador para laboratorio Thermo Scientific™ duradero y de gran calidad. Su tinta es resistente a los disolventes tanto durante el procesamiento como la tinción.
Disponible con tinta negra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rotulador marcador para laboratorio
Color Negra
Cantidad 10/Pk.