Learn More
Nickel Electro™ Tapas de crisol de níquel de laboratorio
Obtenga un éxito óptimo con tapas de crisol de níquel durante el proceso de calentamiento, evitando la posibilidad de que el material caliente se disperse fuera del crisol abierto. En las fusiones en las que no se pueden utilizar el circonio ni otros metales, las tapas para crisoles de níquel Clifton™ son la alternativa ideal.
8.35€ - 17.45€
Especificaciones
Material | Níquel |
---|---|
Temperatura máxima | 350 °C |
Cantidad | Cada uno |
Product Type | Tapa de crisol de laboratorio |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11449579
|
Nickel Electro™
44 |
20 mm |
8.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11479579
|
Nickel Electro™
47 |
35 mm |
11.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11489579
|
Nickel Electro™
48 |
40 mm |
12.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11499579
|
Nickel Electro™
49 |
45 mm |
14.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11409589
|
Nickel Electro™
50 |
50 mm |
14.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11419589
|
Nickel Electro™
51 |
60 mm |
17.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Proporciona una cubierta a los crisoles
- Evita la posibilidad de que el material caliente salga del crisol abierto durante el proceso de calentamiento
- La tapa se puede quitar fácilmente con unas tenazas de laboratorio de acero inoxidable o níquel
- Forma un archivo de óxido estrechamente adherido entre 400 °C y 600 °C en atmósferas oxidantes
- Níquel efectivo para su uso en fusiones en las que no se pueden utilizar el circonio ni otros metales
Especificaciones
Níquel | |
350 °C | |
Cada uno | |
Tapa de crisol de laboratorio |