Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de níquel
Código de producto. 11429579 Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Grosor (métrico):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11429579
Marca: Nickel Electro™ 7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos con crisoles de níquel. Con intervalos de temperatura de trabajo de hasta 350 °C, el crisol de níquel Nickel Electro™ Capacity tiene una larga vida útil.
  • Forma alta, sin tapa
  • Adecuado para álcalis fuertes y ácido fosfórico
  • Resistente a HF y Cl2por debajo de 500 °C y a HCl
  • La capacidad y las dimensiones son aproximadas
  • El intervalo de temperatura de trabajo hasta 350 °C garantizará que el crisol tiene una larga vida útil
  • En el laboratorio analítico, los crisoles de níquel proporcionan un crisol asequible
  • Se puede utilizar para investigación, experimentos, análisis químicos, pruebas, control de calidad y formación
Especificaciones
Material Níquel
Temperatura máxima 350 °C
Cantidad Cada uno
Grosor (métrico) 0,5 mm
Capacidad (métrico) 70 mL
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Altura (métrico) 50 mm
Product Type Crisol de laboratorio