Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de níquel
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Grosor (métrico):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Forma alta, sin tapa
- Adecuado para álcalis fuertes y ácido fosfórico
- Resistente a HF y Cl2por debajo de 500 °C y a HCl
- La capacidad y las dimensiones son aproximadas
- El intervalo de temperatura de trabajo hasta 350 °C garantizará que el crisol tiene una larga vida útil
- En el laboratorio analítico, los crisoles de níquel proporcionan un crisol asequible
- Se puede utilizar para investigación, experimentos, análisis químicos, pruebas, control de calidad y formación
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Temperatura máxima | 350 °C |
| Cantidad | Cada uno |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 30 mm |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Product Type | Crisol de laboratorio |