Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de níquel
Obtenga resultados óptimos con crisoles de níquel. Con intervalos de temperatura de trabajo de hasta 350 °C, el crisol de níquel Nickel Electro™ Capacity tiene una larga vida útil.
Marca:  Nickel Electro™ 40
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11439599
Descripción
Descripción
  • Forma alta, sin tapa
  • Adecuado para álcalis fuertes y ácido fosfórico
  • Resistente a HF y Cl2por debajo de 500 °C y a HCl
  • La capacidad y las dimensiones son aproximadas
  • El intervalo de temperatura de trabajo hasta 350 °C garantizará que el crisol tiene una larga vida útil
  • En el laboratorio analítico, los crisoles de níquel proporcionan un crisol asequible
  • Se puede utilizar para investigación, experimentos, análisis químicos, pruebas, control de calidad y formación
Especificaciones
Especificaciones
Níquel
Cada uno
130 mL
60 mm
350 °C
2 mm
60 mm
Crisol de laboratorio
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nickel Electro™ Crisoles de níquel > Diámetro: 60 mm; grosor: 2,0mm