Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de níquel
Obtenga resultados óptimos con crisoles de níquel. Con intervalos de temperatura de trabajo de hasta 350 °C, el crisol de níquel Nickel Electro™ Capacity tiene una larga vida útil.
Marca: Nickel Electro™ 4
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Forma alta, sin tapa
- Adecuado para álcalis fuertes y ácido fosfórico
- Resistente a HF y Cl2por debajo de 500 °C y a HCl
- La capacidad y las dimensiones son aproximadas
- El intervalo de temperatura de trabajo hasta 350 °C garantizará que el crisol tiene una larga vida útil
- En el laboratorio analítico, los crisoles de níquel proporcionan un crisol asequible
- Se puede utilizar para investigación, experimentos, análisis químicos, pruebas, control de calidad y formación
Especificaciones
Níquel | |
Cada uno | |
25 mL | |
35 mm |
350 °C | |
0,5 mm | |
35 mm | |
Crisol de laboratorio |
Título del producto
Nickel Electro™ Crisoles de níquel > Diámetro: 35mm; Grosor: 0,5mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido