Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Código de producto. 15801658 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color de la cubierta:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Con renglones:
Rejilla
Sí
cuadriculada
N.º de páginas:
100
200
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Code produit. 15801658
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mantenga la información bien organizada y en un lugar seguro con estos cuadernos de laboratorio Fisherbrand. Son idóneos para una gran variedad de usos como registrar los datos de sus investigaciones, los procedimientos experimentales y sus ideas de diseño y desarrollo.
  • Las páginas sin ácido con calidad de archivo están numeradas e incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de libro, la fecha y la firma del testigo.
  • Se queda plana al abrirse
  • Los datos de usuario, las instrucciones del cuaderno, el índice, la tabla periódica y las tablas de conversión se incluyen en cada libro
  • La cinta de marcadores mantiene la posición para una referencia rápida
  • Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
Nota: Los cuadernos de modelo rayado tienen una ligera impresión de líneas verticales. Las líneas son tenues (solo se imprimen al 30 %). Estas líneas verticales son útiles si necesita agregar gráficos o dibujos a la página.  
Spécification
Material Cartón/papel
Con renglones Rejilla
Width (English) Page 8,5 in
Longitud de página (imperial) 11 in
Color Negro
Color de la cubierta Negro
Dimensiones (L x An) 21,8 x 28,1 cm
Longitud de página (métrico) 27.9 cm
Anchura de página (métrico) 21.6 cm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Single-use
Tipo de rejilla 0,25 in (6 mm)
N.º de páginas 100
Tipo de producto ordenador portátil
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis