Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Mantenga la información bien organizada y en un lugar seguro con estos cuadernos de laboratorio Fisherbrand. Son idóneos para una gran variedad de usos como registrar los datos de sus investigaciones, los procedimientos experimentales y sus ideas de diseño y desarrollo.
Marca:  Fisherbrand™ HEA8610AFG26
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15811658
  • 127.64€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las páginas sin ácido con calidad de archivo están numeradas e incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de libro, la fecha y la firma del testigo.
  • Se queda plana al abrirse
  • Los datos de usuario, las instrucciones del cuaderno, el índice, la tabla periódica y las tablas de conversión se incluyen en cada libro
  • La cinta de marcadores mantiene la posición para una referencia rápida
  • Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
Nota: Los cuadernos de modelo rayado tienen una ligera impresión de líneas verticales. Las líneas son tenues (solo se imprimen al 30 %). Estas líneas verticales son útiles si necesita agregar gráficos o dibujos a la página.  
Especificaciones
Especificaciones
Cartón/papel
8,5 in
Negro
21,8 x 28,1 cm
21.6 cm
0,25 in (6 mm)
ordenador portátil
Rejilla
11 in
Negro
27.9 cm
Single-use
200
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:36
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:36
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio > línea, 100 páginas, rojo