Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Código de producto. 15851658 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color de la cubierta:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Con renglones:
Rejilla
Sí
cuadriculada
N.º de páginas:
100
200
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15851658
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantenga la información bien organizada y en un lugar seguro con estos cuadernos de laboratorio Fisherbrand. Son idóneos para una gran variedad de usos como registrar los datos de sus investigaciones, los procedimientos experimentales y sus ideas de diseño y desarrollo.
  • Las páginas sin ácido con calidad de archivo están numeradas e incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de libro, la fecha y la firma del testigo.
  • Se queda plana al abrirse
  • Los datos de usuario, las instrucciones del cuaderno, el índice, la tabla periódica y las tablas de conversión se incluyen en cada libro
  • La cinta de marcadores mantiene la posición para una referencia rápida
  • Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
Especificaciones
Material Cartón/papel
Con renglones Rejilla
Width (English) Page 8,5 in
Longitud de página (imperial) 11 in
Color Azul
Color de la cubierta Azul
Dimensiones (L x An) 21,8 x 28,1 cm
Longitud de página (métrico) 27.9 cm
Anchura de página (métrico) 21.6 cm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Single-use
Tipo de rejilla 0,25 in (6 mm)
N.º de páginas 200
Tipo de producto ordenador portátil