Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Código de producto. 15861658 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color de la cubierta:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Con renglones:
Rejilla
Sí
cuadriculada
N.º de páginas:
100
200
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15861658
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga la información bien organizada y en un lugar seguro con estos cuadernos de laboratorio Fisherbrand. Son idóneos para una gran variedad de usos como registrar los datos de sus investigaciones, los procedimientos experimentales y sus ideas de diseño y desarrollo.
  • Páginas de alta calidad, numeradas y libres de ácidos que incluyen espacios para el título, número de proyecto, número de libro, fecha y firma de los testigos
  • Abiertos se mantienen planos
  • Cada cuaderno incluye los datos del usuario, instrucciones del cuaderno, índice, tabla periódica y tablas de conversión
  • Llevan una cinta marcapáginas para que sepa por dónde va rápidamente
  • Las tapas de todas las versiones son impermeables y resistentes a productos químicos
Nota: Los cuadernos modelo de línea tienen una ligera impresión de líneas verticales. Las líneas son tenues, solo se imprimen al 30%. Estas líneas verticales son útiles si necesita agregar gráficos o dibujos a la página.
Especificaciones
Material Cartón/papel
Con renglones Sí
Width (English) Page 8,5 in
Longitud de página (imperial) 11 in
Color Azul
Color de la cubierta Azul
Dimensiones (L x An) 21.8 x 28.1 cm
Longitud de página (métrico) 27.9 cm
Anchura de página (métrico) 21.6 cm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Single-use
N.º de páginas 100
Tipo de producto Cuaderno
Esterilidad No estéril
Mostrar más Mostrar menos
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt