Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Mantenga la información bien organizada y en un lugar seguro con estos cuadernos de laboratorio Fisherbrand. Son idóneos para una gran variedad de usos como registrar los datos de sus investigaciones, los procedimientos experimentales y sus ideas de diseño y desarrollo.
Marca: Fisherbrand™ HEA8610DFG16
Descripción
- Las páginas sin ácido con calidad de archivo están numeradas e incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de libro, la fecha y la firma del testigo.
- Se queda plana al abrirse
- Los datos de usuario, las instrucciones del cuaderno, el índice, la tabla periódica y las tablas de conversión se incluyen en cada libro
- La cinta de marcadores mantiene la posición para una referencia rápida
- Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
Especificaciones
Cartón/papel | |
8,5 in | |
Red | |
21,8 x 28,1 cm | |
21.6 cm | |
0,25 in (6 mm) | |
ordenador portátil |
Rejilla | |
11 in | |
Rojo | |
27.9 cm | |
Not Autoclavable | |
100 | |
No estéril |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
Fisherbrand Laboratory notebooks
Tamaño : 775.8 kB
Fisherbrand Laboratory notebooks
Tamaño : 910.6 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción mensual de seguridad
Los mejores productos seleccionados para ustedPromo Code: 24258Expires: 2025-03-31
New Offer Ahorre hasta un 94%
Título del producto
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio > línea, 200 páginas, negro
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido