Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Código de producto. 16246870 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color de la cubierta:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Con renglones:
Rejilla
Sí
cuadriculada
N.º de páginas:
100
200
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 16246870
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga la información bien organizada y en un lugar seguro con estos cuadernos de laboratorio Fisherbrand. Son idóneos para una gran variedad de usos como registrar los datos de sus investigaciones, los procedimientos experimentales y sus ideas de diseño y desarrollo.
  • Páginas de alta calidad, numeradas y libres de ácidos que incluyen espacios para el título, número de proyecto, número de libro, fecha y firma de los testigos
  • Abiertos se mantienen planos
  • Cada cuaderno incluye los datos del usuario, instrucciones del cuaderno, índice, tabla periódica y tablas de conversión
  • Llevan una cinta marcapáginas para que sepa por dónde va rápidamente
  • Las tapas de todas las versiones son impermeables y resistentes a productos químicos
Nota: Los cuadernos modelo de línea tienen una ligera impresión de líneas verticales. Las líneas son tenues, solo se imprimen al 30%. Estas líneas verticales son útiles si necesita agregar gráficos o dibujos a la página.
Especificaciones
Material Cartón/papel
Con renglones Sí
Width (English) Page 8,5 in
Longitud de página (imperial) 11 in
Color Verde
Color de la cubierta Verde
Dimensiones (L x An) 21.8 x 28.1 cm
Longitud de página (métrico) 27.9 cm
Anchura de página (métrico) 21.6 cm
N.º de páginas 200
Tipo de producto Cuaderno