Learn More
Heathrow Scientific™ Cuadernos de laboratorio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11304045 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Color de la cubierta:
Azul
Negro
Rojo
Con renglones:
Rejilla
Sí
N.º de páginas:
100
200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11304045
Marca: Heathrow Scientific™ HS8610D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Páginas numeradas y sin ácido
  • Incluye espacios para el título, el número del proyecto, el número del libro, la fecha y la firma del testigo
  • Los cuadernos forrados ofrecen páginas con márgenes para escribir informes fácilmente
  • Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
  • Mide 218 x 281 mm
Especificaciones
Material Papel sin ácido
Con renglones Sí
Width (English) Page 8,5 in
Longitud de página (imperial) 11 in
Color Red
Color de la cubierta Rojo
Dimensiones (L x An) 11 x 8.5 in. (281 x 218 mm)
Longitud de página (métrico) 218 mm
Anchura de página (métrico) 281 mm
N.º de páginas 200
Tipo de producto Laboratory Notebook