Learn More
Fisherbrand™ Mezclador de paletas de laboratorio con incubación de calor y descontaminación de cámara UV
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Mezcla y homogeneización sin contaminación
- Útil para la preparación de muestras para micro y macrobiología alimentaria
- Funcionamiento sencillo con pantalla táctil
- Velocidad, tiempo y longitud de recorrido variables
- Cámara calefactada para aplicaciones incubadas
- Ventana para visualizar la muestra
- Fácil de limpiar
- Luz UV para la descontaminación de la cámara
- Compatible con bolsas de 400 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 220/240 V |
| Hertz | 60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Volumen de la muestra (imperial) | 13,5 oz |
| N.º de carreras | De 3 a 12 recorridos/s |