Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de acero inoxidable de laboratorio
Código de producto. p-8012504 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12817683 15 mL paquete de 10
12837683 30 mL paquete de 5
12827683 25 mL paquete de 10
12847683 50 mL paquete de 10
11479599 70 mL paquete de 10
5 options
Código de producto. 12817683
Marca: Nickel Electro™ 123
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los crisoles de acero inoxidable de laboratorio Nickel Electro™ son a prueba de rotura, sin uniones y tienen un acabado brillante.
  • Acero inoxidable
  • Resistente
  • No magnética
  • De una pieza
  • A prueba de rotura
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima 550 °C
Temperatura mín. (métrico) de -196 °C
Cantidad 10 paq.
Capacidad (métrico) 15 mL
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 30 mm
Altura (métrico) 30 mm
Product Type Crisol de laboratorio