Learn More
Labplas Sani-Sponge Sampling Bags, Regular tabs: With Clear Body, Tear-Off Protection Strip
Designed to collect samples to detect the presence of microbiological contaminations
246.71€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17976469
|
Labplas
KSS-67110-DE |
DE Neutralizing buffer |
246.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Detects Listeria, Salmonella and E. coli
- Contaminant-free
- Virgin polyethylene
- Large bag mouth opening
- Easy to use pull tabs
- Sponge for swabbing
- Dehydrated sponge
Especificaciones
450 mL | |
Polyethylene |