Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock connectors, injection site
Código de producto. 17850777 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
500 ml
1 l
2 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17850777 2 l cada uno
17820777 100 ml cada uno
17830777 500 ml cada uno
30067383 1 l paquete de 50
17840777 1 l cada uno
30067382 2 l paquete de 50
6 options
Código de producto. 17850777
Marca: Thermo Scientific™ SS00010I
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice Labtainer de pequeño volumen para el muestreo, la recolección, la preparación, el almacenamiento y el transporte de líquidos de proceso.
Este sistema de recipiente de bioprocesamiento (BPC) 2D Labtainer™ de Thermo Scientific™ está compuesto por una película Thermo Scientific™ ASI™ 28, una película de 4 capas, 12,5 ml, de etilvinilacetato sin componentes de origen animal e incluye 3 puertos (incluido un punto de inyección). Hay disponible una amplia gama de capacidades, configuraciones de puertos y modelos de tubos.
  • Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
  • Todos los recipientes Labtainer están fabricados en un entorno de sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Aplicaciones:
  • Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
  • Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo y líquidos para procesos
  • Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
  • Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Capacidad (métrico) 2 l
Incluye 3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección)
Material Etilvinilacetato (EVA)
Estilo de los tubos EVA
Descripción de la película ASI™ 28
Embalaje exterior Una bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil)
Detalle del puerto Conectores Luer lock, reductor y punto de inyección
Línea de productos Labtainer
Cantidad 50 por caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Método de esterilización Irradiada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33,3 x 20,3 cm
Longitud (métrico) 33,3 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20,3 cm
Tipo de producto Recipiente BioProcess