Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock connectors, injection site
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este sistema de recipiente de bioprocesamiento (BPC) 2D Labtainer™ de Thermo Scientific™ está compuesto por una película Thermo Scientific™ ASI™ 28, una película de 4 capas, 12,5 ml, de etilvinilacetato sin componentes de origen animal e incluye 3 puertos (incluido un punto de inyección). Hay disponible una amplia gama de capacidades, configuraciones de puertos y modelos de tubos.
- Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Todos los recipientes Labtainer están fabricados en un entorno de sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Aplicaciones:
- Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
- Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo y líquidos para procesos
- Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
- Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Capacidad (métrico) | 2 l |
| Incluye | 3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección) |
| Material | Etilvinilacetato (EVA) |
| Estilo de los tubos | EVA |
| Descripción de la película | ASI™ 28 |
| Embalaje exterior | Una bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil) |
| Detalle del puerto | Conectores Luer lock, reductor y punto de inyección |
| Línea de productos | Labtainer |
| Cantidad | 50 por caja |
| Mostrar más |