Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, C-Flex 374 MPC insert and body connectors, injection site
Utilice Labtainer de pequeño volumen para el muestreo, la recolección, la preparación, el almacenamiento y el transporte de líquidos de proceso.
Marca: Thermo Scientific™ SS00023-I
Detalles adicionales : Peso : 4.20000kg
Descripción
Este sistema de recipiente de bioprocesamiento (BPC) 2D Labtainer™ de Thermo Scientific™ está compuesto por una película Thermo Scientific™ ASI™ 28, una película de 4 capas, 12,5 ml, de etilvinilacetato sin componentes de origen animal e incluye 3 puertos (incluido un punto de inyección). Hay disponible una amplia gama de capacidades, configuraciones de puertos y modelos de tubos.
- Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Todos los recipientes Labtainer están fabricados en un entorno de sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Aplicaciones:
- Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
- Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo y líquidos para procesos
- Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
- Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección) | |
C-Flex, EVA | |
Una bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil) | |
Labtainer™ | |
Temperatura ambiente | |
69,3 x 58,4 cm | |
23 in |
50 l | |
Etilvinilacetato (EVA) | |
ASI™ 28 | |
Inserto y conectores del cuerpo MPC y punto de inyección | |
20 por caja | |
Irradiada | |
69,3 cm | |
58,4 cm |