Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 250mL with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Simplifique la limpieza y eliminación y reduzca los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 50 a 2000 ml de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
en la oferta
Especificaciones
Dimensiones | 19,1 cm x 15 cm |
---|---|
Film Description | CX5-14 |
Port Detail | Puertos de borde: 2 x 0,25 pulg. |
Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos |
Embalaje exterior | Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tubing Style | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tubing Style | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11556301
|
Thermo Scientific™
SH30657.13 |
250 ml | Sin tubos |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Using Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC bag with 2 top ports (luer lock and MPC insert), simplify cleaning and disposal and reduce cross-contamination risks for 50 to 2000mL volumes of media, buffers, water for injection (WFI) and biological products.
Labtainers are constructed with our CX5-14 single web, multi-layer cast film manufactured in a cGMP facility. Our standard Labtainers are suitable for a wide array of bioprocess applications. For optimal fit, form and function Labtainers can be customized using the industry's largest component library.Highlights:
- 11 sizes from 50mL to 50L
- Film designed to incorporate best combination of flexibility and durability for collection, storage and transport of sterile bioprocess liquids: superior stress resistance, puncture resistance, and physical properties to ensure stability of contents
- Gamma-irradiation sterilized
- Convenient end-port design with a handle at the opposing end
- Space-efficient, ergonomic alternative to rigid walled carboys
- Customizable via the industry's largest library of qualified components
Recommended for:
Sampling – collection of in-process samples at a variety of bioprocessing stages
Harvest – collection and storage of bulk product from bioreactors
Storage – sterile storage of media, buffers and process intermediates
Separation – feeding and receiving of sterile liquids from separation systems
Purification – buffer feeding to purification system, fraction collection and storage
Filling – sterile reservoir for filling systems
Transport & Shipping - bulk sterile liquids, buffers, media and process intermediates within and between facilities
Especificaciones
19,1 cm x 15 cm | |
Puertos de borde: 2 x 0,25 pulg. | |
Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes | |
Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 | |
Irradiado con radiación gamma |
CX5-14 | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
Labtainer™ | |
10 por caja | |
250 ml |