Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 2 ports, capsule filter and MPC insert
Use small volume Labtainers for sampling, harvesting, preparation, storage and transport of process liquids.
Marca: Thermo Scientific™ SS00162-I
Descripción
Este sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ está compuesto por película de polietileno 26/77 Thermo Scientific™ ASI™, una película multicapa de 12,5 ml de una sola red. Este BPC incluye 2 puertos (1 filtro de membrana de cápsula y 1 inserto MPC con abrazaderas de presión). Está disponible en capacidades de 50, 100 y 200 l.
- Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Todos los recipientes Labtainer están fabricados en un entorno de sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Aplicaciones:
- Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
- Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo y líquidos para procesos
- Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
- Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos
BPC port specifications:
- Line 1: 0.2μm PES membrane capsule filter + pinch clamp. Tubing: C-Flex 374, length: 91.4cm (36 in.), ID x OD: 9.5 x 15.9mm (0.38 x 0.63 in.)
- Line 2: MPC insert + cap, pinch clamp. Tubing: C-Flex 374, length: 91.
Especificaciones
| Almacenar a temperatura ambiente. | |
| 2 puertos (1 filtro de cápsula de membrana y 1 inserto MPC con pinzas abrazaderas presión) | |
| C-Flex, 91,4 cm | |
| Dos bolsas de plástico de 0,1 mm (4 mil) | |
| Labtainer™ | |
| 5 por caja | |
| Irradiada | |
| 37,5 in | |
| 21,5 in |
| 50 l | |
| Polietileno | |
| ASI™ 26/77 | |
| Filtro de cápsula e inserto MPC + tapón | |
| Material de protección alrededor de zonas rugosas | |
| Temperatura ambiente | |
| 95,3 x 54,6 cm | |
| 95,3 cm | |
| 54,6 cm |