Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port
Utilice Labtainer de pequeño volumen para el muestreo, la recolección, la preparación, el almacenamiento y el transporte de líquidos de proceso.
Marca: Thermo Scientific™ SS00158-I
Detalles adicionales : Peso : 5.60000kg
Descripción
Este sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ está compuesto por película de polietileno 26/77 Thermo Scientific™ ASI™, una película multicapa de 12,5 ml de una sola red. Este BPC incluye 3 puertos (1 filtro de cápsula de membrana, inserto MPC, abrazaderas de presión y un punto de inyección). Está disponible en capacidades de 1, 5, 10 y 20 l.
- Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Todos los recipientes Labtainer están fabricados en un entorno de sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Aplicaciones:
- Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
- Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo y líquidos para procesos
- Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
- Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos
Especificaciones del puerto BPC:
- Línea 1: Filtro de membrana de cápsula de PES de 0,2 μm + abrazadera de presión. Tubos: C-Flex 374, longitud: 30,5 cm, D.I. x D.E.: 9,5 x 15,9 mm
- Línea 2: Inserto MPC + tapa, abrazadera de presión. Tubos: C-Flex 374, longitud: 91.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
3 puertos (1 conexión de inserto Luer Lock + tapa, 1 conexión de cuerpo Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección) | |
C-Flex | |
Dos bolsas de plástico de 0,1 mm (4 mil) | |
Labtainer™ | |
15 por caja | |
Irradiada | |
32 cm | |
14,7 cm |
1 l | |
Polietileno | |
ASI™ 26/77 | |
Filtro de cápsula e inserto MPC + tapón | |
Material de protección alrededor de zonas rugosas | |
Temperatura ambiente | |
32 x 14,7 cm | |
5,8 in |