Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors
Use small volume Labtainers for sampling, harvesting, preparation, storage and transport of process liquids.
Marca:  Thermo Scientific™ SS00104-I
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919926
  • en la oferta / 10 unidades
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este sistema BioProcess Container (BPC) 2D de Thermo Scientific™ está compuesto por película de polietileno 26/77 Thermo Scientific™ ASI™, una película multicapa de 12,5 ml de una sola red. Este BPC incluye 2 puertos (1 inserto MPC + tapón, 1 cuerpo MPC + tapón). Está disponible en capacidades de 50, 100 y 200 l.
  • Ayuda a eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, además, reduce el riesgo de contaminación cruzada
  • Todos los recipientes Labtainer están fabricados en un entorno de sala limpia ISO 7 según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Aplicaciones:
  • Recolección y alimentación de muestras en biorreactores y fermentadores
  • Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo y líquidos para procesos
  • Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía
  • Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos
BPC port specifications:
  • Line 1: MPC insert with 9.5mm (3/8 in.) barb, cap, and pinch clamp. Tubing: Silicone, length: 51cm (20 in.), ID x OD: 9.5 x 15.9mm (0.38 x 0.63 in.)
  • Line 2: MPC body with 9.5mm (3/8 in.) barb, plug, and pinch clamp.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente.
TK-0050-05
Polietileno
ASI™ 26/77
Conexiones MPC + tapones, abrazaderas de presión
Bolsas de polietileno en los extremos de los tubos, material protector alrededor de las zonas rugosas
Temperatura ambiente
108 x 76,2 cm
108 cm
76,2 cm
100 l
2 puertos (1 inserto MPC + tapa, 1 cuerpo MPC + tapa)
C-Flex, 51 cm
Bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil), una bolsa de plástico de 0,1 mm (4 mil)
Labtainer™
10 por caja
Irradiada
42,5 in
30 in