Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L with 2 Ports, Luer Lock and MPC Insert, 2D BPC
Simplifique la limpieza y eliminación y reduzca los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 50 a 2000 ml de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
Marca: Thermo Scientific™ SH30662.16
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El uso de la bolsa de BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ con 2 puertos superiores (Luer Lock) simplifica la limpieza y la eliminación y reduce los riesgos de contaminación cruzada para volúmenes de 50 a 2000 ml de medios, tampones, agua para inyectables (WFI) y productos biológicos.
Los Labtainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red CX5-14 fabricada en una instalación que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Labtainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Para un ajuste, forma y función óptimos, los Labtainer se pueden personalizar mediante el uso de la biblioteca de componentes más grande del sector.
Características destacadas:
- 11 tamaños de 50 ml a 50 l
- Película diseñada para ofrecer la mejor combinación de flexibilidad y durabilidad para la recogida, el almacenamiento y el transporte de líquidos de bioprocesamiento estériles: resistencia superior al estrés, resistencia a la punción y propiedades físicas para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Práctico diseño de puerto final con un asa en el extremo opuesto
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Muestreo: toma de muestras en proceso durante distintas etapas de bioprocesamiento
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
34,8 cm x 24,4 cm | |
Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 | |
Irradiado con radiación gamma | |
Línea 2. Inserto MPC, policarbonato, sin tubos | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
CX5-14 |
Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes | |
10 por caja | |
Línea 1. Cuerpo de conexión Luer Lock, tubo de polipropileno: C-Flex, longitud: 30 cm D.I. x D.E.: 3,2 × 6,4 mm | |
Labtainer™ | |
Puertos de borde: 2 x 0,25 pulg. |